1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964296-1G
OR964296-250MG
APOSOR964296-1GEA
107
CHF
APOSOR964296-1G
APOSOR964296-250MG
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride 95%
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₁N·ClH MW: 145,63 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03596892 CAS-Nummer: 89775-13-3 |