tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964172-1G
OR964172-250MG
APOSOR964172-1GEA
117
CHF
APOSOR964172-1G
APOSOR964172-250MG
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate
Formel:
C₈H₁₅NO₂S MW: 189,275 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22581582 CAS-Nummer: 148312-55-4 |