Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR964099-1G
APOSOR964099-1GEA
456
CHF
APOSOR964099-1G
Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate 98%
Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉NO₃ MW: 203,194 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00522084 CAS-Nummer: 59171-72-1 |