2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963935-1G OR963935-250MG
APOSOR963935-1GEA 967 CHF
APOSOR963935-1G APOSOR963935-250MG
2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one 95%
2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one
Formel: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369953
CAS-Nummer: 73509-12-3