2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963889-1G
OR963889-250MG
APOSOR963889-1GEA
408
CHF
APOSOR963889-1G
APOSOR963889-250MG
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₇H₅ClN₂ MW: 152,581 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06335049 CAS-Nummer: 3999-05-1 |