2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963861-1G
OR963861-250MG
APOSOR963861-1GEA
685
CHF
APOSOR963861-1G
APOSOR963861-250MG
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
Formel:
C₈H₇ClN₄ MW: 194,621 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17926235 CAS-Nummer: 1231943-08-0 |