2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963839-1G
OR963839-250MG
APOSOR963839-1GEA
776
CHF
APOSOR963839-1G
APOSOR963839-250MG
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol
Formel:
C₈H₈Cl₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784074 CAS-Nummer: 886365-85-1 |