1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR963788-1G
OR963788-250MG
OR963788-5G
APOSOR963788-1GEA
55.7
CHF
APOSOR963788-1G
APOSOR963788-250MG
APOSOR963788-5G
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 98%
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formel:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,044 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03428552 CAS-Nummer: 61791-99-9 |