2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963593-1G OR963593-250MG
APOSOR963593-1GEA 923 CHF
APOSOR963593-1G APOSOR963593-250MG
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde 95%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₆H₇NO₂
MW: 125,125 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738688
CAS-Nummer: 69062-86-8