2,3,6,7-Tetramethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963525-1G
OR963525-5G
APOSOR963525-1GEA
193
CHF
APOSOR963525-1G
APOSOR963525-5G
2,3,6,7-Tetramethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-amine 95%
2,3,6,7-Tetramethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-amine
Formel:
C₁₀H₁₄N₄ MW: 190,245 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19382365 CAS-Nummer: 1311254-54-2 |