2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963445-1G
OR963445-250MG
APOSOR963445-1GEA
410
CHF
APOSOR963445-1G
APOSOR963445-250MG
2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile 95%
2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile
Formel:
C₁₁H₇N₃O MW: 197,193 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12068354 CAS-Nummer: 1159822-29-3 |