2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl (cyanomethyl)(methyl)carbamate
OR963413-10G
OR963413-1G
OR963413-5G
APOSOR963413-10GEA
142
CHF
APOSOR963413-10G
APOSOR963413-1G
APOSOR963413-5G
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile 95%
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile
Formel:
C₈H₁₄N₂O₂ MW: 170,209 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658361 CAS-Nummer: 180976-09-4 |