6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963325-1G
OR963325-5G
APOSOR963325-1GEA
219
CHF
APOSOR963325-1G
APOSOR963325-5G
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₇ClO₂ MW: 194,614 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01662416 CAS-Nummer: 57544-34-0 |