(3-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963258-1G OR963258-5G
APOSOR963258-1GEA 271 CHF
APOSOR963258-1G APOSOR963258-5G
(3-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(3-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658461
CAS-Nummer: 23194-66-3