1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962933-1G OR962933-250MG
APOSOR962933-1GEA 410 CHF
APOSOR962933-1G APOSOR962933-250MG
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19219386
CAS-Nummer: 6115-72-6