Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962902-1G
OR962902-5G
APOSOR962902-1GEA
297
CHF
APOSOR962902-1G
APOSOR962902-5G
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 98%
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12407284 CAS-Nummer: 79655-96-2 |