4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962889-1G OR962889-5G
APOSOR962889-1GEA 297 CHF
APOSOR962889-1G APOSOR962889-5G
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,022 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11870743
CAS-Nummer: 10168-58-8