4-Propoxypiperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962881-1G OR962881-5G
APOSOR962881-1GEA 297 CHF
APOSOR962881-1G APOSOR962881-5G
4-Propoxypiperidine hydrochloride 95%
4-Propoxypiperidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₇NO·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11870087
CAS-Nummer: 903891-77-0