2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR962876-1G OR962876-250MG
APOSOR962876-1GEA 602 CHF
APOSOR962876-1G APOSOR962876-250MG
2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid 97%
2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid
Formel: C₈H₁₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09055404
CAS-Nummer: 933690-44-9