tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR962835-1G
OR962835-5G
APOSOR962835-1GEA
237
CHF
APOSOR962835-1G
APOSOR962835-5G
tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate 98%
tert-Butyl 3-bromophenethylcarbamate
Formel:
C₁₃H₁₈BrNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11042237 CAS-Nummer: 153732-25-3 |