2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962789-1G
APOSOR962789-1GEA 76.6 CHF
APOSOR962789-1G
2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
2-(Ethylsulphonyl)aniline
Formel: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,243 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09945923
CAS-Nummer: 31596-87-9