2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR962734-1G
OR962734-5G
APOSOR962734-1GEA
92.3
CHF
APOSOR962734-1G
APOSOR962734-5G
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ MW: 191.226 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09035985 CAS-Nummer: 78648-27-8 |