2-(Isopropylthio)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962705-10G OR962705-1G OR962705-5G
APOSOR962705-10GEA 194 CHF
APOSOR962705-10G APOSOR962705-1G APOSOR962705-5G
2-(Isopropylthio)aniline 95%
2-(Isopropylthio)aniline
Formel: C₉H₁₃NS
MW: 167,271 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08691961
CAS-Nummer: 6397-33-7