(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Methylquinolin-4-yl)methanol
OR962675-1G OR962675-250MG OR962675-5G
APOSOR962675-1GEA 279 CHF
APOSOR962675-1G APOSOR962675-250MG APOSOR962675-5G
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol
Formel: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371472
CAS-Nummer: 4939-28-0