(4-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962644-1G
OR962644-25G
OR962644-5G
APOSOR962644-1GEA
174
CHF
APOSOR962644-1G
APOSOR962644-25G
APOSOR962644-5G
(4-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol 95%
(4-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
Formel:
C₁₁H₁₅NO MW: 177,243 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203114 CAS-Nummer: 676245-12-8 |