2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR962635-1G
OR962635-25G
OR962635-5G
APOSOR962635-1GEA
131
CHF
APOSOR962635-1G
APOSOR962635-25G
APOSOR962635-5G
2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₀H₈N₂O MW: 172,183 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD05864671 CAS-Nummer: 151055-86-6 |