3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
OR962585-1G
OR962585-5G
APOSOR962585-1GEA
138
CHF
APOSOR962585-1G
APOSOR962585-5G
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 98%
3-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
Formel:
C₉H₉BrO₃ MW: 245,07 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02295727 CAS-Nummer: 93670-18-9 |