2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962563-1G OR962563-250MG
APOSOR962563-1GEA 436 CHF
APOSOR962563-1G APOSOR962563-250MG
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
2-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,173 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01661527
CAS-Nummer: 55211-84-2