(4-Cyanophenoxy)acetic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Cyanophenoxy)acetic Acid
OR962557-5G
APOSOR962557-5GEA 194 CHF
APOSOR962557-5G
(4-Cyanophenoxy)acetic acid 96%
(4-Cyanophenoxy)acetic acid
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177,157 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01250758
CAS-Nummer: 1878-82-6