N-Ethyl-4-nitrobenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962553-1G OR962553-5G
APOSOR962553-1GEA 219 CHF
APOSOR962553-1G APOSOR962553-5G
N-Ethyl-4-nitrobenzamide 98%
N-Ethyl-4-nitrobenzamide
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,187 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01211872
CAS-Nummer: 50445-50-6