N-Methyl-4-nitrobenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962552-1G
OR962552-5G
APOSOR962552-1GEA
184
CHF
APOSOR962552-1G
APOSOR962552-5G
N-Methyl-4-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-4-nitrobenzamide
Formel:
C₈H₈N₂O₃ MW: 180,161 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01211871 CAS-Nummer: 2585-23-1 |