1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962488-1G OR962488-250MG
APOSOR962488-1GEA 124 CHF
APOSOR962488-1G APOSOR962488-250MG
1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₈H₇N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076193
CAS-Nummer: 13423-60-4