2-(4-Chlorophenyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962436-1G
APOSOR962436-1GEA 94 CHF
APOSOR962436-1G
2-(4-Chlorophenyl)pyridine 95%
2-(4-Chlorophenyl)pyridine
Formel: C₁₁H₈ClN
MW: 189,641 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06201380
CAS-Nummer: 5969-83-5