2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962418-1G OR962418-5G
APOSOR962418-1GEA 201 CHF
APOSOR962418-1G APOSOR962418-5G
2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine 97%
2-(3-Chlorophenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₂ClN
MW: 181.662 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02663429
CAS-Nummer: 298690-74-1