4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962408-100MG OR962408-1G OR962408-250MG
APOSOR962408-100MGEA 48.1 CHF
APOSOR962408-100MG APOSOR962408-1G APOSOR962408-250MG
4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole 95%
4-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indole
Formel: C₉H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371625
CAS-Nummer: 7555-94-4