4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Methoxyethoxy)phenol
OR962223-1G OR962223-250MG
APOSOR962223-1GEA 105 CHF
APOSOR962223-1G APOSOR962223-250MG
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol 95%
4-(2-Methoxy-ethoxy)-phenol
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114941
CAS-Nummer: 51980-60-0