Fmoc-Ala(β-cyclobutyl)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclobutylpropanoic acid, Fmoc-β-Cyclobutyl-Ala-OH
OR962218-1G
APOSOR962218-1GEA
90.5
CHF
APOSOR962218-1G
Fmoc-Ala(β-cyclobutyl)-OH 97%
Fmoc-Ala(β-cyclobutyl)-OH
Formel:
C₂₂H₂₃NO₄ MW: 365,422 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840400 CAS-Nummer: 478183-62-9 |