2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962208-10G
OR962208-1G
OR962208-5G
APOSOR962208-10GEA
541
CHF
APOSOR962208-10G
APOSOR962208-1G
APOSOR962208-5G
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 98%
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Formel:
C₈H₇N₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05863221 CAS-Nummer: 18653-75-3 |