2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)quinazoline, 4-(4-Hydroxyquinazolin-2-yl)pyridine
OR9622-1G OR9622-5G
APOSOR9622-1GEA 166 CHF
APOSOR9622-1G APOSOR9622-5G
2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
2-(Pyridin-4-yl)quinazolin-4-ol
Formel: C₁₃H₉N₃O
MW: 223.23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665826
CAS-Nummer: 6484-23-7