N-Fmoc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)isoindoline-1-carboxylic acid
OR961993-1G OR961993-250MG
APOSOR961993-1GEA 457 CHF
APOSOR961993-1G APOSOR961993-250MG
N-Fmoc-isoindoline-1-carboxylic acid 97%
N-Fmoc-isoindoline-1-carboxylic acid
Formel: C₂₄H₁₉NO₄
MW: 385,412 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00270204
CAS-Nummer: 204320-59-2