1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961973-100MG
OR961973-1G
OR961973-250MG
APOSOR961973-100MGEA
108
CHF
APOSOR961973-100MG
APOSOR961973-1G
APOSOR961973-250MG
1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine 95%
1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine
Formel:
C₈H₁₂N₂ MW: 136,194 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08729280 CAS-Nummer: 99980-40-2 |