2-(1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961896-1G
OR961896-250MG
APOSOR961896-1GEA
1040
CHF
APOSOR961896-1G
APOSOR961896-250MG
2-(1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-ethylamine 95%
2-(1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-ethylamine
Formel:
C₁₀H₁₉NO₂ MW: 185,263 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114534 CAS-Nummer: 124499-34-9 |