2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961779-100MG OR961779-1G OR961779-250MG
APOSOR961779-100MGEA 193 CHF
APOSOR961779-100MG APOSOR961779-1G APOSOR961779-250MG
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine 95%
2-((Pyrrolidin-1-yl)methyl) morpholine
Formel: C₉H₁₈N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658512
CAS-Nummer: 128208-00-4