(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961763-1G OR961763-25G OR961763-5G
APOSOR961763-1GEA 131 CHF
APOSOR961763-1G APOSOR961763-25G APOSOR961763-5G
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formel: C₈H₄ClNO
MW: 165,576 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658396
CAS-Nummer: 13014-48-7