1-Benzyl-pyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzylpyrrolidine
OR961673-5G
APOSOR961673-5GEA 76.6 CHF
APOSOR961673-5G
1-Benzyl-pyrrolidine 98%
1-Benzyl-pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₅N
MW: 161,244 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00127807
CAS-Nummer: 29897-82-3