(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-3-(3-Chlorophenyl)-beta-alanine, (R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propanoic acid
OR961590-1G
OR961590-5G
APOSOR961590-1GEA
136
CHF
APOSOR961590-1G
APOSOR961590-5G
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199,634 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04113654 CAS-Nummer: 262429-49-2 |