10-Chlorocamphor 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961552-1G OR961552-5G
APOSOR961552-1GEA 262 CHF
APOSOR961552-1G APOSOR961552-5G
10-Chlorocamphor 95%
10-Chlorocamphor
Formel: C₁₀H₁₅ClO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20261478
CAS-Nummer: 51057-38-6