(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961414-1G OR961414-250MG
APOSOR961414-1GEA 522 CHF
APOSOR961414-1G APOSOR961414-250MG
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formel: C₈H₉Cl₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03210687
CAS-Nummer: 17847-40-4