(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961369-1G OR961369-500MG OR961369-5G
APOSOR961369-1GEA 408 CHF
APOSOR961369-1G APOSOR961369-500MG APOSOR961369-5G
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid
Formel: C₁₃H₂₃NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258133
CAS-Nummer: 187610-56-6