(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR961272-1G OR961272-250MG OR961272-5G
APOSOR961272-1GEA 340 CHF
APOSOR961272-1G APOSOR961272-250MG APOSOR961272-5G
(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
(S)-3-Amino-4-(4-chlorophenyl)butanoic acid hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂ClNO₂·ClH
MW: 250,122 g/mol
Melting Pt: 210…230 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861001
CAS-Nummer: 331763-58-7